Boruro de hierro ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
88146.14
88146.22
88146.14EA
164
EUR
88146.14
88146.22
Boruro de hierro ≥98%
Boruro de hierro
Purity: 98%
CAS No.: 12006-84-7
Molecular Formula: FeB
Formula Weight: 66.66
Physical Form: Powder
Density: 7.15
MDL No.: MFCD00016092
Formula:
BFe Densidad: 7,15 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00016092 Núm. CAS: 12006-84-7 EINECS: 234-489-9 |