3-Hidroxipiridina-2-carbonitrilo ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 2-Cyano-3-hydroxypyridine, 3-Hydroxypicolinonitrile
C1664-25G C1664-5G
TCIAC1664-25GEA 586 EUR
TCIAC1664-25G TCIAC1664-5G
3-Hidroxipiridina-2-carbonitrilo ≥98.0% (by GC, titration analysis)
3-Hidroxipiridina-2-carbonitrilo
Formula: C₆H₄N₂O
MW: 120,1088 g/mol
Número MDL: MFCD01646135
Núm. CAS: 932-35-4
EINECS: 213-251-8
UN: 3439
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=842c117014453420dd38353edd5c5441c01a7fcd&vid=842c117014453420dd38353edd5c5441c01a7fcd&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in Methanol almost transparency