4-(2-Piridilazo)resorcinol 97+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 4-(2'-Pyridylazo)resorcinol
418590010 418590050 418590250
ACRO418590010EA 33.2 EUR
ACRO418590010 ACRO418590050 ACRO418590250
4-(2-Piridilazo)resorcinol 97+%
4-(2-Piridilazo)resorcinol
Formula: C₁₁H₉N₃O₂
MW: 215.21 g/mol
Pto. de fusión: 188 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00044237
Núm. CAS: 1141-59-9
EINECS: 214-528-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Orange Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥97.0 %