4-(2-Piridilazo)resorcinol ACS
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
4-(2'-Pyridylazo)resorcinol
43629.03
43629.06
43629.03EA
42.3
EUR
43629.03
43629.06
4-(2-Piridilazo)resorcinol ACS
4-(2-Piridilazo)resorcinol
CAS No.: 1141-59-9
Molecular Formula: C11H9N3O2
Formula Weight: 215.21
Physical Form: Powder
Melting Point: 187° dec.
Beilstein Reference: 184665
Formula:
C₁₁H₉N₃O₂ MW: 215.21 g/mol Pto. de fusión: 187 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00044237 Núm. CAS: 1141-59-9 EINECS: 214-528-6 |