4-(2-Piridilazo)resorcinol ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
4-(2'-Pyridylazo)resorcinol
L09667.06
L09667.03
L09667.06EA
92.9
EUR
L09667.06
L09667.03
4-(2-Piridilazo)resorcinol ≥99%
4-(2-Piridilazo)resorcinol
Purity: 99%
CAS No.: 1141-59-9
Molecular Formula: C11H9N3O2
Formula Weight: 215.21
Melting Point: ca 187° dec.
Beilstein Reference: 184665
Formula:
C₁₁H₉N₃O₂ Pto. de fusión: ∼ 187 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00044237 Núm. CAS: 1141-59-9 EINECS: 214-528-6 |