1-Oxido de piridin-2-ol ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
H54207.06
H54207.14
H54207.22
H54207.06EA
31.2
EUR
H54207.06
H54207.14
H54207.22
1-Oxido de piridin-2-ol ≥98%
1-Oxido de piridin-2-ol
Purity: 98+%
CAS No.: 13161-30-3
Molecular Formula: C5H5NO2
Formula Weight: 111.10
Flash Point: 100°(212°F)
Melting Point: 147-152°
Beilstein Reference: 1422545
MDL No.: MFCD00006195
Formula:
C₅H₅NO₂ Pto. de fusión: 147…152 °C Densidad: 1,111 Pto. de inflamación: 100 °C (212 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00006195 Núm. CAS: 13161-30-3 EINECS: 236-100-8 |