4-Benzyloxy-2-hydroxypyridine ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Benzyloxy-2(1H)-pyridone
B24774.06 B24774.14
B24774.06EA 117 EUR
B24774.06 B24774.14
4-Benzyloxy-2-hydroxypyridine ≥97%
4-Benzyloxy-2-hydroxypyridine
Purity: 97% CAS No.: 53937-02-3 Molecular Formula: C12H11NO2 Formula Weight: 201.22 Melting Point: 194-198° MDL No.: MFCD04039771
Formula: C₁₂H₁₁NO₂
MW: 201,22 g/mol
Pto. de fusión: 194…198 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00191783
Núm. CAS: 53937-02-3