5-Acetylthiophene-2-boronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: (2-Acetylthien-5-yl)boronic acid,(5-Acetylthien-2-yl)boronic acid,5-Acetyl-2-thiopheneboronic acid,5-Acetylthiophen-2-ylboronic acid, 5-Acetyl-2-thienylboronic acid, 5-Acetylthiophene-2-boronic acid, 5-Acetyl-2-thiopheneboronic acid
A2364-25G A2364-5G
TCIAA2364-25GEA 652 EUR
TCIAA2364-25G TCIAA2364-5G
5-Acetylthiophene-2-boronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
5-Acetylthiophene-2-boronic acid
Formula: C₆H₇BO₃S
MW: 170,00 g/mol
Número MDL: MFCD01075681
Núm. CAS: 206551-43-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2ed15abe0781b4ac9f690c6b2a408c8096045de8&vid=2ed15abe0781b4ac9f690c6b2a408c8096045de8&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 112.0 %