2-Acetyl-3-aminothiophene 97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
L10563.03
L10563.MD
L10563.03EA
118
EUR
L10563.03
L10563.MD
2-Acetyl-3-aminothiophene 97%
2-Acetyl-3-aminothiophene
Purity: 97%
CAS No.: 31968-33-9
Molecular Formula: C6H7NOS
Formula Weight: 141.19
Melting Point: 84-88°
Boiling Point: 120-125°/0.8mm
MDL No.: MFCD00052585
Formula:
C₆H₇NOS MW: 141,19 g/mol Pto. Ebullición: 120…125 °C (0,8 mmHg) Pto. de fusión: 84…88 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00052585 Núm. CAS: 31968-33-9 |