2-(2,2,2-Trifluoroacetyl)thiophene ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
L12585.03
L12585.06
L12585.03EA
45.7
EUR
L12585.03
L12585.06
2-(2,2,2-Trifluoroacetyl)thiophene ≥98%
2-(2,2,2-Trifluoroacetyl)thiophene
Purity: 98%
CAS No.: 651-70-7
Molecular Formula: C6H3F3OS
Formula Weight: 180.15
Flash Point: 58°(136°F)
Refractive Index: 1.4845
Boiling Point: 163-165°
Beilstein Reference: 1309208
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00041427
Formula:
C₆H₅ClOS Pto. Ebullición: 163…165 °C Densidad: 1,403 Pto. de inflamación: 58 °C (136 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00041427 Núm. CAS: 651-70-7 ADR: 3,III |