2,5-Dimetiltiofen-3-ilometilocetona ≥99%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
A17329.09
A17329.18
A17329.09EA
86.2
EUR
A17329.09
A17329.18
2,5-Dimetiltiofen-3-ilometilocetona ≥99%
3-Acetyl-2,5-dimethylthiophene
Purity: 99%
CAS No.: 2530-10-1
Molecular Formula: C8H10OS
Formula Weight: 154.23
Flash Point: 98°(208°F)
Refractive Index: 1.5455
Boiling Point: 224°
Beilstein Reference: 112095
MDL No.: MFCD00009763
Formula:
C₈H₁₀OS MW: 154,23 g/mol Pto. Ebullición: 224 °C Densidad: 1,086 Pto. de inflamación: 98 °C (208 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00009763 Núm. CAS: 2530-10-1 EINECS: 219-779-5 |