Sulphur trioxide trimethylamine complex 95%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
L00302.14
L00302.22
L00302.36
L00302.14EA
42.2
EUR
L00302.14
L00302.22
L00302.36
Sulphur trioxide trimethylamine complex 95%
Sulphur trioxide trimethylamine complex
Purity: 95%
CAS No.: 3162-58-1
Molecular Formula: C3H9NO3S
Formula Weight: 139.17
Melting Point: ca 235° dec.
Beilstein Reference: 3681759
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00012421
Formula:
C₃H₉NO₃S MW: 139,17 g/mol Pto. de fusión: ∼ 235 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00012421 Núm. CAS: 3162-58-1 EINECS: 221-614-7 UN: 3261 ADR: 8,II |