Sulphur trioxide pyridine complex 48 - 50% (active SO₃), grado técnico
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
132870250 132871000 132870025 132875000
ACRO132870250EA 61.3 EUR
ACRO132870250 ACRO132871000 ACRO132870025 ACRO132875000
Sulphur trioxide pyridine complex 48 - 50% (active SO₃), grado técnico
Sulphur trioxide pyridine complex
Formula: C₅H₅NO₃S
MW: 159,16 g/mol
Pto. de fusión: 155 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00012437
Núm. CAS: 26412-87-3
EINECS: 247-683-3
UN: 3261
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Assay 48 to 50 % (Active SO3)
Elemental Analysis 3.98 to 4.48 % N
Specific optical rotation -13.5° to -21.5° (20°C, 589 nm) (c=0.5 in chloroform)