Sulphur trioxide pyridine complex 98% active SO₃ ∼ 48-50%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
A12202.09
A12202.0B
A12202.18
A12202.30
A12202.09EA
30
EUR
A12202.09
A12202.0B
A12202.18
A12202.30
Sulphur trioxide pyridine complex 98% active SO₃ ∼ 48-50%
Sulphur trioxide pyridine complex
Purity: 98%
CAS No.: 26412-87-3
Molecular Formula: C5H5NO3S
Formula Weight: 159.16
Melting Point: ca 155-165°
Beilstein Reference: 3704116
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00012437
Formula:
C₅H₅NO₃S MW: 159,16 g/mol Pto. de fusión: ∼ 155…165 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00012437 Núm. CAS: 26412-87-3 EINECS: 247-683-3 UN: 3261 ADR: 8,II |