Dicyclohexano-18-crown-6 (mixture of isomers) para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Peligro
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.11866.0001 8.11866.0005
8.11866.0001EA 41.4 EUR
8.11866.0001 8.11866.0005
Dicyclohexano-18-crown-6 (mixture of isomers) para síntesis, Sigma-Aldrich®
Dicyclohexano-18-crown-6 (mixture of isomers)
Formula: C₂₀H₃₆O₆
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005099
Núm. CAS: 16069-36-6
EINECS: 240-216-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Melting Point 46 - 50 °C
Molar Mass 372.51 g/mol
Flash Point 113 °C
Hazard Class 6.1
Hazard Class Description Toxic Materials