cis-Dicyclohexano-18-crown-6 (mixture of syn-cis and anti-cis isomers) 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
277520025 277520100
ACRO277520025EA 62.8 EUR
ACRO277520025 ACRO277520100
cis-Dicyclohexano-18-crown-6 (mixture of syn-cis and anti-cis isomers) 98%
cis-Dicyclohexano-18-crown-6 (mixture of syn-cis and anti-cis isomers)
Formula: C₂₀H₃₆O₆
Pto. Ebullición: 181…183 °C
Pto. de fusión: 47…53 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00005099
Núm. CAS: 16069-36-6
EINECS: 240-216-4
UN: 2811
ADR: 6.1 III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light beige Crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 47 to 53 °C
GC ≥97.5 %