(±)-13-HDoHE
Proveedor: Cayman Chemical
33500-25 33500-50 33500-100 33500-250
CAYM33500-25EA 83.6 EUR
CAYM33500-25 CAYM33500-50 CAYM33500-100 CAYM33500-250
(±)-13-HDoHE
(±)-13-HDoHE
Formula: C₂₂H₃₂O₃
Núm. CAS: 90780-53-3
UN: 1170
ADR: 3,II