(S)-(-)-α,α-Diphenylprolinol 99+%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: (S)-(-)-α,α-Diphenyl-2-pyrrolidinemethanol
290420010 290420050
ACRO290420010EA 65.4 EUR
ACRO290420010 ACRO290420050
(S)-(-)-α,α-Diphenylprolinol 99+%
(S)-(-)-α,α-Diphenylprolinol
Formula: C₁₇H₁₉NO
MW: 253,35 g/mol
Pto. de fusión: 77…80 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00075506
Núm. CAS: 112068-01-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to beige Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 77 to 80 °C
GC ≥99.0 %
Specific optical rotation -57° to -61° (25 °C, 589 nm) (c=3, MeOH)