N-Boc-L-prolinol 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
344560050
344560250
ACRO344560050EA
74.2
EUR
ACRO344560050
ACRO344560250
N-Boc-L-prolinol 98%
N-Boc-L-prolinol
Formula:
C₁₀H₁₉NO₃ Pto. de fusión: 60…64 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00066232 Núm. CAS: 69610-40-8 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 58 to 63 °C |
GC | ≥97.5 % |
Specific optical rotation | -46° to -52° (20 °C, 589 nm) (c=1, CHCl3) |