N-Boc-L-prolinol ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos:
N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-prolinol, 1-Boc-2-(S)-pyrrolidinemethanol, (S)-1-(tert-Butoxycarbonyl)-2-pyrrolidinemethanol, (S)-1-Boc-2-pyrrolidinemethanol, N-Boc-L-Prolinol
L09885.03
L09885.06
L09885.14
L09885.03EA
40.8
EUR
L09885.03
L09885.06
L09885.14
N-Boc-L-prolinol ≥98%
N-Boc-L-prolinol
Purity: 98+%
CAS No.: 69610-40-8
Molecular Formula: C10H19NO3
Formula Weight: 201.27
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: 59-62°
Beilstein Reference: 3542667
Optical Rotation: -54° (c=5 in methanol)
MDL No.: MFCD00066232
Formula:
C₁₀H₁₉NO₃ MW: 201,27 g/mol Pto. de fusión: 59…62 °C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00066232 Núm. CAS: 69610-40-8 |
Learn more
![](/m-es.vwr.com/es_ES/images/about_vwr_275x315.jpg)