cis-2,6-Dimetilmorfolina 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
371840250 371841000 371845000
ACRO371840250EA 56.4 EUR
ACRO371840250 ACRO371841000 ACRO371845000
cis-2,6-Dimetilmorfolina 97%
cis-2,6-Dimetilmorfolina
Formula: C₆H₁₃NO
MW: 115.18 g/mol
Pto. de fusión: –85 °C
Pto. de inflamación: 41 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00078428
Núm. CAS: 6485-55-8
EINECS: 229-353-0
UN: 2734
ADR: 8 II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4450 to 1.4470 (20°C, 589 nm)
GC ≤2 % Trans-2,6-dimethylmorpholine