cis-2,6-Dimetilmorfolina ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
L13007.09 L13007.18
L13007.09EA 44.5 EUR
L13007.09 L13007.18
cis-2,6-Dimetilmorfolina ≥97%
cis-2,6-Dimetilmorfolina
Purity: 97% CAS No.: 6485-55-8 Molecular Formula: C6H13NO Formula Weight: 115.18 Flash Point: 48°(118°F) Refractive Index: 1.4460 Melting Point: -85° Boiling Point: 146-147° Beilstein Reference: 878182 UN No.: 1992 MDL No.: MFCD00078428
Formula: C₆H₁₃NO
MW: 115.18 g/mol
Pto. Ebullición: 146…147 °C
Pto. de fusión: –85 °C
Densidad: 0.935
Pto. de inflamación: 48 °C (118 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00078428
Núm. CAS: 6485-55-8
EINECS: 229-353-0
UN: 1992
ADR: 3 III