cis-2,6-Dimetilmorfolina ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
D0746-25ML
D0746-500ML
TCIAD0746-25MLEA
46
EUR
TCIAD0746-25ML
TCIAD0746-500ML
cis-2,6-Dimetilmorfolina ≥97.0% (por GC)
cis-2,6-Dimetilmorfolina
Formula:
C₆H₁₃NO Pto. Ebullición: 147°C Pto. de inflamación: 43°C |
Número MDL:
MFCD00078428 Núm. CAS: 6485-55-8 EINECS: 229-353-0 UN: 1992 ADR: 3,III |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |