(R)-(-)-2,5-Dihydro-3,6-dimethoxy-2-isopropylpyrazine ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: (R)-2-Isopropyl-3,6-dimethoxy-2,5-dihydropyrazine, (2R)-(-)-2,5-Dihydro-3,6-dimethoxy-2-isopropylpyrazine, (R)-3-Isopropyl-2,5-dimethoxy-3,6-dihydropyrazine
H56077.AA H56077.XF
H56077.AAEA 602 EUR
H56077.AA H56077.XF
(R)-(-)-2,5-Dihydro-3,6-dimethoxy-2-isopropylpyrazine ≥98%
(R)-(-)-2,5-Dihydro-3,6-dimethoxy-2-isopropylpyrazine
Formula: C₉H₁₆N₂O₂
MW: 184,24 g/mol
Densidad: 1,028
Pto. de inflamación: 85 °C (185 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00040565
Núm. CAS: 109838-85-9