(2S,5SR)-(+)-2,5-Dihydro-3,6-dimethoxy-2-isopropyl-5-methylpyrazine para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18316.0001 8.18316.0005
8.18316.0001EA 148 EUR
8.18316.0001 8.18316.0005
(2S,5SR)-(+)-2,5-Dihydro-3,6-dimethoxy-2-isopropyl-5-methylpyrazine para síntesis, Sigma-Aldrich®
(2S,5SR)-(+)-2,5-Dihydro-3,6-dimethoxy-2-isopropyl-5-methylpyrazine
Formula: C₁₀H₁₈N₂O₂
Núm. CAS: 116907-51-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility (20 °C) insoluble
Molar Mass 198.26 g/mol
Boiling Point 103 - 104 °C (21 hPa)
Density 1.00 g/cm3 (20 °C)