α-Oxotiofen-2-acetato de etilo ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
B24712.09 B24712.18
B24712.09EA 45.2 EUR
B24712.09 B24712.18
α-Oxotiofen-2-acetato de etilo ≥97%
α-Oxotiofen-2-acetato de etilo
Purity: 97% CAS No.: 4075-58-5 Molecular Formula: C8H8O3S Formula Weight: 184.21 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5505 Boiling Point: 102-110°/0.8mm Beilstein Reference: 5651 MDL No.: MFCD00015538
Formula: C₈H₈O₃S
Pto. Ebullición: 102…110 °C (0,8 mmHg)
Densidad: 1,250
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00015538
Núm. CAS: 4075-58-5
EINECS: 223-793-7