2,2',3,3,3',3'-Hexahidroxi-2,2'-bisindano-1,1'-diona, Supelco®
Proveedor: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
53940-10G 53940-50G
53940-10GEA 113 EUR
53940-10G 53940-50G
2,2',3,3,3',3'-Hexahidroxi-2,2'-bisindano-1,1'-diona, Supelco®
2,2',3,3,3',3'-Hexahidroxi-2,2'-bisindano-1,1'-diona
Formula: C₁₈H₁₀O₆·2H₂O
Número MDL: MFCD00149242
Núm. CAS: 5950-69-6
EINECS: 227-713-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2fd0cbf04561c981223857aa80e2e48f97a4d548&vid=9c1e9f587130e5ce2cc51e48cdbcec3800d035a1&prid=web&clid=SAPDAM