2-(1-Piperidinyl)aniline ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
2-(1-Piperidino)aniline
A13073.03
A13073.06
A13073.14
A13073.03EA
25.9
EUR
A13073.03
A13073.06
A13073.14
2-(1-Piperidinyl)aniline ≥98%
2-(1-Piperidinyl)aniline
Purity: 98%
CAS No.: 39643-31-7
Molecular Formula: C11H16N2
Formula Weight: 176.26
Melting Point: 44-47°
Boiling Point: 96-98°/1mm
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00047467
Formula:
C₁₁H₁₆N₂ MW: 176,26 g/mol Pto. Ebullición: 96…98 °C (1 mmHg) Pto. de fusión: 44…47 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00047467 Núm. CAS: 39643-31-7 UN: 2811 ADR: 6.1,III |