4-Cyano-4-phenylcyclohexanone 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Oxo-1-phenylcyclohexanecarbonitrile, 4-Cyano-4-phenylcyclohexanone
134900050 134900250
ACRO134900050EA 42.8 EUR
ACRO134900050 ACRO134900250
4-Cyano-4-phenylcyclohexanone 97%
4-Cyano-4-phenylcyclohexanone
Formula: C₁₃H₁₃NO
Pto. de fusión: 114…119 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00044816
Núm. CAS: 25115-74-6
EINECS: 246-631-7
UN: 3439
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to beige Crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 114 to 119 °C
GC ≥96.0 %