Diphenyleneiodonium chloride
Proveedor: Cayman Chemical
81050-10 81050-5
CAYM81050-10EA 103 EUR
CAYM81050-10 CAYM81050-5
Diphenyleneiodonium chloride
Diphenyleneiodonium chloride
Formula: C₁₂H₈ClI
Número MDL: MFCD00214165
Núm. CAS: 4673-26-1