2-(Trifenilfosforaniliden)acetofenona ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 1-Phenyl-2-(triphenylphosphoranylidene)ethanone
A12184.06 A12184.14 A12184.22
A12184.06EA 81.1 EUR
A12184.06 A12184.14 A12184.22
2-(Trifenilfosforaniliden)acetofenona ≥98%
2-(Trifenilfosforaniliden)acetofenona
Purity: 98+% CAS No.: 859-65-4 Molecular Formula: C26H21OP Formula Weight: 380.43 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: 183-186° Beilstein Reference: 620285 MDL No.: MFCD00014088
Formula: C₂₆H₂₁OP
MW: 380.43 g/mol
Pto. de fusión: 183…186 °C
Número MDL: MFCD00014088
Núm. CAS: 859-65-4
EINECS: 212-727-2