1-(Trifenilfosforaniliden)acetona 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: 1-(Triphenylphosphoranylidene)propan-2-one, 1-Triphenylphosphoranylidene-2-propanone
169970250 169971000
ACRO169970250EA 103 EUR
ACRO169970250 ACRO169971000
1-(Trifenilfosforaniliden)acetona 99%
1-(Trifenilfosforaniliden)acetona
Formula: C₂₁H₁₉OP
MW: 318.36 g/mol
Pto. de fusión: 203…207 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008774
Núm. CAS: 1439-36-7
EINECS: 215-878-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 203 to 211 °C
HPLC ≥98.5 %