2-Oxo-2H-pirano-5-carboxilato de metilo ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
B25330.04
B25330.09
B25330.04EA
58.1
EUR
B25330.04
B25330.09
2-Oxo-2H-pirano-5-carboxilato de metilo ≥98%
2-Oxo-2H-pirano-5-carboxilato de metilo
Purity: 98%
CAS No.: 6018-41-3
Molecular Formula: C7H6O4
Formula Weight: 154.12
Melting Point: 68-72°
Boiling Point: 178-180°/60mm
Merck Reference: 14,2557
MDL No.: MFCD00010120
Formula:
C₇H₆O₄ Pto. Ebullición: 178…180 °C (60 mmHg) Pto. de fusión: 68…72 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00010120 Núm. CAS: 6018-41-3 EINECS: 227-871-1 Índice Merck: 14,2557 |