Ácido 2-oxopirano-5-carboxílico ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos:
2-Oxo-2H-pyran-5-carboxylic acid
B25521.06
B25521.14
B25521.06EA
26.7
EUR
B25521.06
B25521.14
Ácido 2-oxopirano-5-carboxílico ≥97%
Ácido 2-oxopirano-5-carboxílico
Purity: 97%
CAS No.: 500-05-0
Molecular Formula: C6H4O4
Formula Weight: 140.10
Melting Point: ca 208° dec.
Boiling Point: 218°/120mm
Merck Reference: 14,2557
MDL No.: MFCD00006644
Formula:
C₆H₄O₄ MW: 140,10 g/mol Pto. Ebullición: 218 °C (120 mmHg) Pto. de fusión: ∼ 208 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00006644 Núm. CAS: 500-05-0 EINECS: 207-899-0 Índice Merck: 14,2557 |