2-(Hydroxymethyl)-18-crown-6 ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
44477.01
44477.03
44477.01EA
69.8
EUR
44477.01
44477.03
2-(Hydroxymethyl)-18-crown-6 ≥97%
2-(Hydroxymethyl)-18-crown-6
Purity: 97%
CAS No.: 70069-04-4
Molecular Formula: C13H27O7
Formula Weight: 294.35
Flash Point:
Formula:
C₁₃H₂₆O₇ Pto. Ebullición: 150 °C (0,5 mmHg) Densidad: 1,174 Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00188046 Núm. CAS: 70069-04-4 EINECS: 274-299-3 |