Tolueno ≥99.8%, SupraSolv® for GC-MS
Proveedor: Merck
|
Peligro
|
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.00849.2500
1.00849.1000
1.00849.2500EA
172
EUR
1.00849.2500
1.00849.1000
Tolueno ≥99.8%, SupraSolv® for GC-MS
Tolueno
Formula:
C₆H₅CH₃ Pto. Ebullición: 110,6 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: –95 °C Densidad: 0,867 g/cm³ (20 °C) Pto. de inflamación: 4 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008512 Núm. CAS: 108-88-3 EINECS: 203-625-9 UN: 1294 ADR: 3,II IR: 05-2114615130-69 Índice Merck: 13,09607 |
Resultados test especificaciones
Purity (GC) |
|
Identity(IR) | Conforms |
Evaporation Residue |
|
Water |
|
Color |
|
GC/MSD (retention range n-undecane to n-tetracontane, scanning area 30-600 amu, individual signals (n-tetradecane standard)) |
|
Suitability | Residue Analysis |