VWR® Hitachi Primaide™, HPLC system
Proveedor: VWR Collection
903-0700EA 12000 EUR
903-0700 903-0701 903-0702 903-0703 903-0704 903-0705 903-0706 903-0709 903-0707 903-0798 903-0799 903-0741
VWR® Hitachi Primaide™, HPLC system
Equipos cromatografía Sistemas completos para HPLC
El sistema Primaide™ es un sistema de HPLC estándar diseñado y fabricado con la más alta calidad por Hitachi. Adecuado para laboratorios académicos y otros laboratorios pequeños que precisan un sistema de HPLC estándar sólido y fiable.
  • Sistema modular flexible
  • Detectores de UV y DAD de calibración automática
  • Software sencillo y fácil de usar
  • Inyector automático para inyección directa
  • Tecnología muy sólida y probada
Información de suministro: Todos los módulos principales del sistema incluyen un juego de accesorios, un cable de línea Ethernet, un manual de instrucciones, un certificado de validación y un informe de pruebas.