Frascos, cuello ancho, con tapón de rosca
Proveedor: DWK Life Sciences
1178392 1178424 1178425 1178426 1178427 1178428 218606904 218603607
215-3094EA 154 EUR
215-3094 215-3095 215-3096 215-3097 215-3098 215-3099 215-2849 215-2957
Frascos, cuello ancho, con tapón de rosca
Frascos Botellas de vidrio
DURAN®, vidrio de borosilicato 3.3, transparente, sin tapones de rosca y anillos de vertido.
  • Escala fácil de leer y gran campo de etiquetado para un marcado fácil, en cerámica blanca altamente duradera
  • Muy buena resistencia química, resistencia a altas temperaturas
  • Rosca especial para una apertura en menos de una vuelta
  • Límite de temperatura de servicio del tapón azul estándar y el anillo de vertido (debe pedirse por separado): +140 °C
  • Vidrio tipo I según USP, EP y JP
Redondo, con graduaciones y rosca GLS 80 especialmente desarrollado. Abrir y cerrarMore Product Information