Recipientes para muestras con tapón de rosca, Bijou, WHEATON®
Proveedor: DWK Life Sciences
1178429 1178430 1178431 1178432 1178433 1178434 218663604
SCOT1178429EA 604 EUR
SCOT1178429 SCOT1178430 SCOT1178431 SCOT1178432 SCOT1178433 SCOT1178434 215-2959
Recipientes para muestras con tapón de rosca, Bijou, WHEATON®
Frascos Botellas de vidrio
DURAN®, vidrio de borosilicato 3.3, ámbar, sin tapones de rosca y anillos de vertido.
  • Escala fácil de leer y gran campo de etiquetado para marcar fácilmente, en cerámica blanca altamente duradera y encendida
  • Rosca especial para una apertura en menos de una vuelta
  • Límite de temperatura de servicio del cierre azul estándar y el anillo de vertido (debe pedirse por separado): 140 °C
  • Vidrio tipo I según USP, EP y JP
  • El vidrio ámbar cumple con USP 671 y Eur. Ph. 3.2.1. para protección contra la luz ultravioleta
Redondo, con graduación y rosca GLS 80 especialmente desarrollado. Abrir y cerrar la botella es fácil con un mecanismo de cierre rápido. El diámetro exterior de 80 mm de ancho del cuello de la botella permite un fácil llenado y vertido de polvos y sustancias viscosas. Se pueden usar cucharas, espátulas y pinzas para manipular sustancias de manera fácil y segura. La gran abertura puede acomodar incluso embudos de gran volumen de forma segura y fácil. Además de un fácil manejo, protección UV de hasta 500 nm. Propiedades de DURAN® sin cambios en el interior de la botella, ya que la aplicación de color es solo en la superficie exterior. Color ámbar muy uniforme y duradero, químicamente resistente debido al uso de tecnología innovadora.
Con código de trazabilidad impreso (identificación del lote).
Información para pedidos: Screw caps and pouring rings can be ordered separately.