Guantes de uso general, KSR
Proveedor: Ansell
22-515/7.5 22-515/8 22-515/10 22-515/7 22-515/9
ANSE22-515/7.5EA 104 EUR
ANSE22-515/7.5 ANSE22-515/8 ANSE22-515/10 ANSE22-515/7 ANSE22-515/9
Guantes de uso general, KSR
Guantes
Este forro de algodón entrelazado con revestimiento completo de PVC es ideal para trabajos ligeros de larga duración.
  • Ligero, flexible y cómodo: ideal para largos periodos de uso
  • Excelente agarre para manejar objetos pequeños y difíciles
  • Estilo de puño deslizante
Las aplicaciones adecuadas incluyen el mantenimiento, el envío y la recepción, la inspección de productos, el embalaje, el trabajo con herramientas y la manipulación de perfiles de aluminio.
Certificaciones: EN 388:2016 (2121A); Cat. II