Guantes resistentes al frío, ActivArmr® Winter Monkey Grip® 23-173 / 23-191 / 23-193
Proveedor: Ansell
23-193/10 23-173/10 23-191/10 23-173/11 23-191/11 23-193/11
ANSE23-193/10EA 17.2 EUR
ANSE23-193/10 ANSE23-173/10 ANSE23-191/10 ANSE23-173/11 ANSE23-191/11 ANSE23-193/11
Guantes resistentes al frío, ActivArmr® Winter Monkey Grip® 23-173 / 23-191 / 23-193
Guantes
Estos guantes con forro de algodón con revestimiento completo de PVC mantienen las manos calientes, secas y protegidas de las abrasiones.
  • El revestimiento de PVC repele el aceite y la grasa
  • El revestimiento de PVC se mantiene flexible a bajas temperaturas
  • Excelente agarre
  • Antiestático según EN 1149
Ideal cuando se manejan objetos cubiertos de grasa y aceite y cuando se manejan productos químicos en ambientes fríos. También es adecuado para el transporte invernal de petróleo y para el mantenimiento de las cámaras frigoríficas y el almacenamiento.
Certificaciones: 23-173: EN 511 (011), EN 388:2016 (3241B), Cat. II
23-191/23-193: EN 511 (111), EN 388:2016 (3121B), Cat. II