Guantes de uso general, ActivArmr® Hycron®
Proveedor: Ansell
27-600/9 27-810/10 27-600/10 27-600/8 27-607/10 27-607/8 27-607/9 27-805/10 27-805/9 27-805/11 27-600/11 27-607/11
ANSE27-600/9EA 57.9 EUR
ANSE27-600/9 ANSE27-810/10 ANSE27-600/10 ANSE27-600/8 ANSE27-607/10 ANSE27-607/8 ANSE27-607/9 ANSE27-805/10 ANSE27-805/9 ANSE27-805/11 ANSE27-600/11 ANSE27-607/11
Guantes de uso general, ActivArmr® Hycron®
Guantes
Estos guantes con forro de algodón están disponibles con una capa de nitrilo ¾ sumergido o con un recubrimiento completo de nitrilo.
  • Tres veces más duradero que el cuero de alta resistencia: Ideal para entornos difíciles
  • La formulación especial de nitrilo ofrece una resistencia superior a los materiales afilados y abrasivos
  • Proporciona una excelente barrera a la grasa y el aceite, y no se degrada como el cuero o el algodón
  • Hecho sin silicona: Limpieza garantizada para la fabricación de metales y motores
  • Antiestático según EN 1149
  • La amplia selección de estilos y longitudes de puños le permite elegir el guante óptimo para su aplicación particular
Disponible con puño de punto. Puño de seguridad.
Los resistentes guantes son adecuados para la manipulación de materiales de construcción, hormigón, ladrillos y azulejos, así como para paredes secas, piezas de fundición en bruto, molduras de plástico frío, limpieza de calles y recogida de residuos.
Certificaciones: EN 388:2016 (4121B); Cat. II