Guantes resistentes a los cortes, ActivArmr® 28-329 / 28-359
Proveedor: Ansell
28-359/10 28-359/9 28-359/8 28-329/10 28-329/8 28-329/9
ANSE28-359/10EA 21.3 EUR
ANSE28-359/10 ANSE28-359/9 ANSE28-359/8 ANSE28-329/10 ANSE28-329/8 ANSE28-329/9
Guantes resistentes a los cortes, ActivArmr® 28-329 / 28-359
Guantes
Estos guantes de protección combinan la extraordinaria protección de la construcción reforzada con Kevlar® con el agarre y la flexibilidad de la avanzada tecnología de revestimiento de nitrilo de Ansell.
  • El forro está reforzado con fibras de Kevlar
  • NitraGold™ puño para una protección mecánica excepcional contra los cortes y la abrasión
  • Antiestático según EN 1149
  • Disponible con recubrimiento de nitrilo en la palma o recubrimiento de nitrilo completo
Ideal for safe handling of oily heavy metal parts. Suitable for steel bar manufacturing and handling, building materials handling, timber works and construction, sheet metal handling and metalwork.
Certificaciones: EN 388:2016 (4321C), EN 407 (X1XXXX); Cat. III