Guantes industriales, repelente de aceite, Hynit®
Proveedor: Ansell
32-105/9 32-125/9 32-125/8 32-105/8 32-815/7.5 32-105/10 32-105/7.5 32-125/10 32-125/7 32-125/7.5 32-815/10 32-815/7 32-815/8 32-815/9 32-105/7
ANSE32-105/9EA 42.9 EUR
ANSE32-105/9 ANSE32-125/9 ANSE32-125/8 ANSE32-105/8 ANSE32-815/7.5 ANSE32-105/10 ANSE32-105/7.5 ANSE32-125/10 ANSE32-125/7 ANSE32-125/7.5 ANSE32-815/10 ANSE32-815/7 ANSE32-815/8 ANSE32-815/9 ANSE32-105/7
Guantes industriales, repelente de aceite, Hynit®
Guantes
Estos forros de poliéster/algodón están totalmente impregnados de nitrilo o tienen la palma impregnada. Los guantes repelentes al aceite proporcionan protección mecánica.
  • La formulación especial de nitrilo une una excelente resistencia a la abrasión con una notable flexibilidad
  • La impregnación líquida repele el aceite, la grasa y la suciedad
  • La amplia selección de estilos, longitudes y tamaños le permite elegir el guante óptimo para su aplicación particular
Ideal para su uso en diferentes aplicaciones, como la manipulación de electrodomésticos, el embalaje, el montaje de componentes, el envío y la recepción. También es adecuado para su uso en las fábricas de acero y en la industria textil.
Certificaciones: EN 388:2016 (3111A), Cat. II