Guantes de uso general, Edge®
Proveedor: Ansell
40-157/10 40-157/9 40-400/10 40-400/8 40-400/9
ANSE40-157/10EA 11.9 EUR
ANSE40-157/10 ANSE40-157/9 ANSE40-400/10 ANSE40-400/8 ANSE40-400/9
Guantes de uso general, Edge®
Guantes
Estos forros de algodón entrelazados con revestimiento de espuma de nitrilo proporcionan protección mecánica. En aplicaciones ligeramente aceitosas, el recubrimiento de nitrilo poroso ayuda a canalizar el aceite lejos de la superficie del guante para un agarre más firme.
  • Se amolda a la mano, asegurando un mejor movimiento y destreza
  • Puede superar al cuero partido
  • Ergonómico, ligero, flexible y resistente: la combinación ideal para un manejo rápido y preciso
  • Antiestático según EN 1149
Ideal para ensamblar piezas y componentes metálicos, para la fabricación, el mantenimiento, el envío y la recepción de metales, el funcionamiento de punzones y prensas, el rectificado y el rebordeado y la soldadura por puntos.
Certificaciones: EN 388:2016 (4121A), Cat. II