VWR® VisiScope® 100, Microscopios estándar
Proveedor: VWR Collection
630-1550EA 274 EUR
630-1550 630-1554 630-1553 630-1552 630-1551 630-2642
VWR® VisiScope® 100, Microscopios estándar
Microscopios
Microscopios educativos para observaciones con luz transmitida en aplicaciones rutinarias.
  • Oculares revestidos, objetivos antihongos
  • Mecanismo de enfoque con tope de seguridad
  • LED eficiente y de bajo consumo
  • Montura de fundición a presión de gran estabilidad y ergonomía
Conforms EUP 205/32/EC.
Certificaciones: Conform EUP 205/32/EC. Objetivos DIN acromáticos.
Información de suministro: Se suministra listo para su uso con oculares, objetivos, funda antipolvo y manual.