Valoradores, Karl Fischer, culombimétricos, TitroLine® 7500 KF Trace
Proveedor: SI Analytics
285220860 285220870 285220880 285220890 285227800 285227810
661-0141EA 6820 EUR
661-0141 661-0142 661-0143 661-0144 661-0290 SCOI285227810
Valoradores, Karl Fischer, culombimétricos, TitroLine® 7500 KF Trace
Valoradores
Estos instrumentos fáciles de utilizar y muy compactos son idóneos para la determinación culombimétrica del agua de acuerdo con Karl Fischer en contenido bajo de agua, así como para la determinación del número de bromo. Son adecuados para pequeñas cantidades de muestras gaseosas o líquidas y se pueden utilizar para el control de la calidad en los sectores químico, petroquímico, farmacéutico y alimentario.
  • Pantalla a todo color de gran visibilidad con curva de valoración en línea
  • Métodos estándar para diferentes aplicaciones (por ejemplo, valor del blanco)
  • Se incluyen tres puertos USB y dos puertos RS232 para la ampliación y conexión de dispositivos
  • Almacenamiento de los resultados en formato PDF y CSV
  • Los módulos 2 y 4 incluyen una bomba de disolvente
Información de suministro: todas las unidades se suministran con teclado, varilla de soporte TZ 1748 y pinza de sujeción TZ 1749, fuente de alimentación, electrodo KF 1150 y kit básico de KF TZ 1789 con tamiz molecular, lana de vidrio y un conjunto de jeringas con agujas.
El módulo 1 también incluye: agitador magnético TM 235, recipiente para valoración TZ 1751 y electrodo generador TZ 1752 sin diafragma.
El módulo 2 también incluye: soporte de valoración KF (bomba y agitador) TM 235 KF que incluye botella de residuos (botella de 1 l transparente), de disolvente (botella de 1 l ámbar) y botella que obtiene humedad (100 ml) con todos los tubos, recipiente para valoración TZ 1754 y electrodo generador TZ 1752 sin diafragma.
El módulo 3 también incluye: agitador magnético TM 235, recipiente para valoración TZ 1751 y electrodo generador TZ 1753 con diafragma.
El módulo 4 también incluye: soporte de valoración KF (bomba y agitador) TM 235 KF que incluye botella de residuos (botella de 1 l transparente), de disolvente (botella de 1 l ámbar) y botella que obtiene humedad (100 ml) con todos los tubos, recipiente para valoración TZ 1754 y electrodo generador TZ 1753 con diafragma.