Ácido (2,4,6-trimetilfenil)metabórico ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Dihidroxi(2,4,6-trimetilfenil)borano
T1960-1G T1960-5G
TCIAT1960-1GEA 28 EUR
TCIAT1960-1G TCIAT1960-5G
Ácido (2,4,6-trimetilfenil)metabórico ≥98.0% (by HPLC)
Ácido (2,4,6-trimetilfenil)metabórico
Formula: C₉H₁₃BO₂
MW: 164.01 g/mol
Número MDL: MFCD00236060
Núm. CAS: 5980-97-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=521e665a6d2dd56c7b1eb83598ec91dbc50aa0b7&vid=521e665a6d2dd56c7b1eb83598ec91dbc50aa0b7&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%