Tetrabutilamonio tetrafluoroborato ≥98.0% (by total nitrogen basis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Tetrafluoroborato de tetrabutilamonio
T0914-25G T0914-500G T0914-100G
TCIAT0914-25GEA 50 EUR
TCIAT0914-25G TCIAT0914-500G TCIAT0914-100G
Tetrabutilamonio tetrafluoroborato ≥98.0% (by total nitrogen basis)
Tetrabutilamonio tetrafluoroborato
Formula: C₁₆H₃₆BF₄N
MW: 329,27 g/mol
Pto. de fusión: 159…162 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011634
Núm. CAS: 429-42-5
EINECS: 207-058-8
UN: 1759
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=666d9446c436bab91e308061de79c9357ebb3a76&vid=666d9446c436bab91e308061de79c9357ebb3a76&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 160.0 to 163.0 deg-C
Solubility in hot Water almost transparency