Tetrahidroborato de potasio ≥98.0% (V)
Proveedor: TCI
Peligro
P1681-100G P1681-25G
TCIAP1681-100GEA 72 EUR
TCIAP1681-100G TCIAP1681-25G
Tetrahidroborato de potasio ≥98.0% (V)
Tetrahidroborato de potasio
Formula: H₄BK
Pto. de fusión: 500 °C
Densidad: 1,17 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011396
Núm. CAS: 13762-51-1
EINECS: 237-360-5
UN: 1870
ADR: 4.3,I
Índice Merck: 14,07616
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=714f9a9fb6ac4954510dc2a61a307ac0e7893e04&vid=714f9a9fb6ac4954510dc2a61a307ac0e7893e04&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Gasburet method) min. 98.0 %
Purity (Sodium hypochlorite Method) min. 95.0 %